Få mere at vide
N'-Hydroxypyridin-3-carboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203332
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10203332 1 g 1g
10406974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10203332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S01204DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1594-58-7
Molekylær formel C6H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 137.14
MDL nummer MFCD00265955
InChI nøgle AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylamidoxime, 3-pyridinecarboxamidoxime, z-n'-hydroxynicotinimidamide, n-hydroxynicotinimidamide, z-n'-hydroxypyridine-3-carboximidamide, n-hydroxy-nicotinamidine, 3-pyridinecarboxamidoxine, 3-pyridinecarboxamide oxime, nicotinamidoxime, hydroxyimino-3-pyridylmethylamine
PubChem CID 5372334
SMIL N\C(=N/O)C1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-hydroxypyridine-3-carboximidamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn N'-hydroxypyridin-3-carboximidamid
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridin-3-carboxamide oxime
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.