Få mere at vide
N-hydroxyphthalimid, TRC
Artikelnummer. 30402362
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30402362 25 g
1 options
Artikelnummer. 30402362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95269525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxyphthalimide
CAS 524-38-9
Molekylær formel C8H5NO3
Mængde 25 g
Synonym 2-Hydroxyisoindole-1,3-dione, 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxyphthalimide, F 802, N-Hydroxyphthalamide, NSC 770, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
InChI formel InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
SMIL ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-hydroxyisoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 163.13
Formel vægt 163.0269