Få mere at vide
N-hydroxyphthalimid, 98%
Artikelnummer. 10192711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192711 100 g Plastflaske 100g
10728293 500 g Plastflaske 500g
13458518 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10192711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329871000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 524-38-9 | C8H5NO3 | 163,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Koblingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-38-9
Molekylær formel C8H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 163.13
MDL nummer MFCD00005891
InChI nøgle CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxyphthalimide, 2-hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-hydroxy-1h-isoindole-1,3 2h-dione, nhpi, 2-hydroxyphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, phthalimide, n-hydroxy, phthaloxime, unii-bxi99m81x0, 2-hydroxyisoindolin-1,3-dione
PubChem CID 10665
IUPAC navn 2-hydroxyisoindol-1,3-dion
SMIL ON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxyphthalimide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 233,0 °C til 235,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein ,5
Fieser 01,485; 07,177
Merck Index 15,4876
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig
Formel vægt 163.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Hydroxyphthalimide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.