Få mere at vide
N-hydroxyphthalimid, 98%
Artikelnummer. 11461528
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461528 100 g 100g
11471528 500 g 500g
11481528 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13862.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 524-38-9 | C8H5NO3 | 163,13 g/mol
Aerob oxidation af forskellige alkoholer er blevet opnået ved at bruge et nyt katalytisk system, N-hydroxyphthalimide (NHPI) kombineret med Co (acac). En praktisk katalytisk metode til at omdanne alkylbenzener til de tilsvarende carboxylsyrer under atmosfærisk dioxygen ved omgivelsestemperatur under anvendelse af et kombineret katalytisk system bestående af N-hydroxyphthalimid (NHPI) og Co (OAc) 2 blev udviklet. Ny katalyse af N-hydroxyphthalimid i oxidation af organiske substrater med molekylært oxygen blev beskrevet. Fri radikal funktionalisering af organiske forbindelser katalyseret af N-hydroxyphthalimid. Rent organiske og katalytiske systemer af anthraquinoner og N-hydroxyphthalimid fremmer effektivt oxygenering af kulbrinter med dioxygen under milde forhold. Hydroxylering af polycykliske alkaner med molekylært oxygen katalyseret af N-hydroxyphthalimid (NHPI) kombineret med overgangsmetalsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Aerob
oxidation af forskellige alkoholer er blevet opnået ved at bruge et nyt katalytisk system, N-hydroxyphthalimide (NHPI) kombineret med Co (acac). En praktisk katalytisk metode til at omdanne alkylbenzener til de tilsvarende carboxylsyrer under atmosfærisk dioxygen ved omgivelsestemperatur under anvendelse af et kombineret katalytisk system bestående af N-hydroxyphthalimid (NHPI) og Co (OAc) 2 blev udviklet. Ny katalyse af N-hydroxyphthalimid i oxidation af organiske substrater med molekylært oxygen blev beskrevet. Fri radikal funktionalisering af organiske forbindelser katalyseret af N-hydroxyphthalimid. Rent organiske og katalytiske systemer af anthraquinoner og N-hydroxyphthalimid fremmer effektivt oxygenering af kulbrinter med dioxygen under milde forhold. Hydroxylering af polycykliske alkaner med molekylært oxygen katalyseret af N-hydroxyphthalimid (NHPI) kombineret med overgangsmetalsalte.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 524-38-9
Molekylær formel C8H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 163.13
MDL nummer MFCD00005891
InChI nøgle CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxyphthalimide, 2-hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-hydroxy-1h-isoindole-1,3 2h-dione, nhpi, 2-hydroxyphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, phthalimide, n-hydroxy, phthaloxime, unii-bxi99m81x0, 2-hydroxyisoindolin-1,3-dione
PubChem CID 10665
IUPAC navn 2-hydroxyisoindol-1,3-dion
SMIL ON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxyphthalimide
Smeltepunkt ∼233°C (decomposition)
Mængde 100 g
Beilstein 131208
Merck Index 14,4838
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 163.13
Procent renhed ≥98%