Få mere at vide
N-Hydroxyphentermine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxyphentermine |
| CAS | 38473-30-2 |
| Molekylær formel | C10 H15 N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzeneethanamine, N-hydroxy-α,α-dimethyl-, N-Hydroxy-α,α-dimethylbenzeneethanamine, N-Hydroxyphentermine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-10(2,11-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12H,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)(Cc1ccccc1)NO |
| IUPAC navn | N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.23 |
| Formel vægt | 165.1154 |