Få mere at vide
N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide, 98+%
Artikelnummer. 11382665
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382665 5 g 5g
11392665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00128.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50667-69-1 | C3H4F3NO2 | 143.065 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50667-69-1
Molekylær formel C3H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 143.065
MDL nummer MFCD00014416
InChI nøgle URUWXKFAEKTWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl trifluoroacetamide, n-hydroxymethyltrifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-hydroxymethyl, acmc-20akaf, trifluoroacetamidomethanol, n-hydroxymethyl fluoroacetamide, n-hydroxymethyl-trifluoroacetamide, n-hydroxy methyl trifluoro acetamide
PubChem CID 3084931
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-(hydroxymethyl)acetamid
SMIL C(NC(=O)C(F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Lineær formel CF3CONHCH2OH
Mængde 5 g
Beilstein 1859914
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 143.06
Procent renhed ≥98%