Få mere at vide
n-(Hydroxymethyl)-phthalimide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839920
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
15839920 100 g
1 options
Artikelnummer. 15839920 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8144220100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 118-29-6
Smeltepunkt 140°C to 146°C
MDL nummer MFCD00005899
Mængde 100 g
Synonym N-(Hydroxymethyl)-phthalimide, N-(Hydroxymethyl)-phthalimide
Molekylvægt (g/mol) 177.16