Få mere at vide
N-(Hydroxymethyl)phthalimid, 97%
Artikelnummer. 10606702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606702 25 g Glasflaske 25g
10245400 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121490250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 118-29-6 | C9H7NR.3 | 177,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-29-6
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.16
MDL nummer MFCD00005899
InChI nøgle MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140 °C til 145 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 21, 475
Fieser 01,484; 08,253
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver