Få mere at vide
N-(Hydroxymethyl)phthalimid, 97%
Artikelnummer. 11429207
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429207 500 g 500g
11409207 25 g 25g
11419207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21292.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177,159 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-29-6
Molekylær formel C9H7NO3
Molekylvægt (g/mol) 177.159
MDL nummer MFCD00005899
InChI nøgle MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Smeltepunkt 140 °C til 147 °C
Mængde 500 g
Beilstein 140946
Formel vægt 177.16
Procent renhed 97%