missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Hydroxymethyl)nicotinamide, TRC

Artikelnummer. 30403083
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403083 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94810025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Hydroxymethyl)nicotinamide
CAS 3569-99-1
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Mængde 25 g
Synonym 3-Pyridinecarboxamide, N-(hydroxymethyl)-, Nicotinamide, N-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxamide, 3-Pyridinecarboxylic acid N-hydroxymethylamide, 3-Pyridinecarboxylic acid hydroxymethylamide, Bilamid, Bilizorin, Bilocid, Biloide, Biobilan, C 1094, Cholamid, Cholamide, Cholamide (pyridine derivative), Choligen, Coloton, Felosan, Isochol, N-(Hydroxymethyl)nicotinamide, Nicodin, Nicodine, Nicoform, Nicometamide, Nifoform, Nikodin, Nikoform, Nikomethamide
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c10-5-9-7(11)6-2-1-3-8-4-6/h1-4,10H,5H2,(H,9,11)
SMIL OCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn N-(hydroxymethyl)pyridine-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.