Få mere at vide
N-(Hydroxymethyl)benzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Hydroxymethyl)benzamide |
| CAS | 6282-02-6 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Benzamidomethanol, Monomethylolbenzamide, N-Methylolbenzamide, N-Monomethylolbenzamide, NSC 5946 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,10H,6H2,(H,9,11) |
| SMIL | OCNC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-(hydroxymethyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |