Få mere at vide
N-(Hydroxymethyl)benzamide, 98%
Artikelnummer. 11459000
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459000 100 g 100g
11429000 10 g 10g
11449000 25 g 25g
11439000 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11459000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12250.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6282-02-6 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6282-02-6
MDL nummer MFCD00014415
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N- (Hydroxymethyl)benzamide
Smeltepunkt 94°C to 96°C
Molekylær formel C9H9ClO
Mængde 100 g
Beilstein 2045129
Synonym 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1e
InChI nøgle ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC navn 1-(4-chlorphenyl)propan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 168.62
PubChem CID 22697
Formel vægt 151.17
Procent renhed 98%