missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(Hydroxymethyl)acrylamide, TRC

Artikelnummer. 30136877
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30136877 500 mg -
30132772 250 mg -
30010107 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH511405500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 924-42-5
Molekylær formel C4 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 101.1
Synonym Acrylamide, N-(hydroxymethyl)- (6CI,8CI), N-(Hydroxymethyl)-2-propenamide, Cylink NMA, MH 100, MH 100 (amide), Monomethylolacrylamide, N-(Hydroxymethyl)acrylamide, N-MAM, N-MAM P, N-Methanolacrylamide, N-Methylolacrylamide, N-NBM, NMA 60, NSC 553, Rocagil BT, U-Ramin T 80
IUPAC navn N-(hydroxymethyl)prop-2-enamide
SMIL OCNC(=O)C=C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(Hydroxymethyl)acrylamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
Formel vægt 101.0477
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.