Få mere at vide
N-(Hydroxymethyl)acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Hydroxymethyl)acetamide |
| Molekylær formel | C3H7NO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(6)4-2-5/h5H,2H2,1H3,(H,4,6) |
| Formel vægt | 89.0477 |