Få mere at vide
N-(Hydroxymethyl)acetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434904
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434904 10 g 10g
11428780 25 g 25g
11444904 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434904 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13820.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 625-51-4 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-51-4
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00014417
InChI nøgle HWJHZLJIIWOTGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl acetamide, acetamidomethanol, formicin, acetamide, n-hydroxymethyl, unii-rcg03a51mo, n-hydroxymethyl-acetamide, rcg03a51mo, acetamido methanol, n-acetylmethanolamine, acetylamino methanol
PubChem CID 69365
IUPAC navn N-(hydroxymethyl)acetamid
SMIL CC(=O)NCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Hydroxymethyl)acetamide
Smeltepunkt 47°C to 52°C
Tæthed 1.14
Mængde 10 g
Beilstein 506226
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4242
Formel vægt 89.09
Procent renhed 98%