Få mere at vide
N-hydroxyethyl-N-methyl-tryptamin, TRC
Artikelnummer. 30010737
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010737 100 mg
30006489 10 mg
30006889 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH727265100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101264-45-3
Molekylær formel C13 H18 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 218.29
Synonym 2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl]methylamino]ethanol;2-[(2-Indol-3-yl-ethyl)-methyl-amino]-ethanol;2-[[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](methyl)amino]ethan-1-ol
IUPAC navn 2-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl-methyl-amino]ethanol
SMIL CN(CCO)CCc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxyethyl-N-methyl-tryptamine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(8-9-16)7-6-11-10-14-13-5-3-2-4-12(11)13/h2-5,10,14,16H,6-9H2,1H3
Formel vægt 218.1419