Få mere at vide
N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004695
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31004695 100 g 100g
31004209 250 mg 250mg
30995115 5 g 5g
30998167 25 g 25g
30991952 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31004695 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD144563100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifica
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxycyclopropanecarboximidamide
CAS 51285-13-3
Molekylær formel C4H8N2O
MDL nummer MFCD07772876
Mængde 100 g
SMIL N=C(C1CC1)NO
Molekylvægt (g/mol) 100.12
Procent renhed 96%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.