Få mere at vide
N-hydroxybenzylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30394259
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30394259 1 g
1 options
Artikelnummer. 30394259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8097451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride
CAS 29601-98-7
Molekylær formel C7H10ClNO
Mængde 1 g
Synonym N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
SMIL Cl.ONCc1ccccc1
IUPAC navn N-benzylhydroxylamin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 159.61
Formel vægt 159.0451