Få mere at vide
N-Hydroxybenzencarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551122
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10551122 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10457432 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10557474 25 g Ravglasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10551122 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01827DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 613-92-3
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00031485 MFCD00474011
InChI nøgle MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
SMIL N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Hydroxybenzenecarboximidamide
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel C6H5C(NH2)=NOH
Mængde 1 g
IUPAC navn N'-hydroxybenzencarboximidamid
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%