Få mere at vide
N-Hydroxy Ropinirole Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy Ropinirole Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O2.ClH/c1-3-9-17(10-4-2)11-8-13-6-5-7-15-14(13)12-16(19)18(15)20;/h5-7,20H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 312.1605 |