Få mere at vide
N-Hydroxy Pomalidomide, TRC
Artikelnummer. 30404114
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404114 10 mg
30389378 100 mg
30389677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30404114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95322310MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497147-11-2
Molekylær formel C13H11N3O5
Molekylvægt (g/mol) 289.24
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)- (9CI, ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-4-(hydroxyamino)isoindoline-1,3-dione, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)- (9CI, ACI), 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-(hydroxyamino)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)-4-(hydroxyamino)isoindoline-1,3-dione
IUPAC navn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-4-(hydroxyamino)isoindole-1,3-dione
SMIL ONc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxy Pomalidomide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O5/c17-9-5-4-8(11(18)14-9)16-12(19)6-2-1-3-7(15-21)10(6)13(16)20/h1-3,8,15,21H,4-5H2,(H,14,17,18)
Formel vægt 289.0699