Få mere at vide
N-Hydroxy Phentermine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy Phentermine Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11-12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12H,8H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 201.092 |