Learn More
N-Hydroxy Lenalidomide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy Lenalidomide |
| CAS | 2717380-87-3 |
| Molekylær formel | C13H13N3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,6-Piperidinedione, 3-[1,3-dihydro-4-(hydroxyamino)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]- (ACI), 3-[1,3-Dihydro-4-(hydroxyamino)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]piperidine-2,6-dione, N-Hydroxylenalidomide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O4/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)16-6-8-7(13(16)19)2-1-3-9(8)15-20/h1-3,10,15,20H,4-6H2,(H,14,17,18) |
| SMIL | O=C1N(C(CCC2=O)C(N2)=O)CC3=C1C=CC=C3NO |
| IUPAC navn | 3-(4-(hydroxyamino)-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.26 |
| Formel vægt | 275.09 |