Få mere at vide
n-Hydroxy-butyramidin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632025
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10632025 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10533423 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07267DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 27620-10-6
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.137
MDL nummer MFCD06200896
InChI nøgle OPENCMFJZQABIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxybutyramidine, 1z-n'-hydroxybutanimidamide, n-hydroxybutyrimidamide, z-n'-hydroxybutyrimidamid e, butanimidamide, n-hydroxy, z-n'-hydroxybutimidamide, butanimidamide,n-hydroxy, e-n'-hydroxybutanimidamide, 1-1h-benzo d imidazol-2-yl-3-methyl-4-oxo-1,4-di
PubChem CID 9582833
IUPAC navn N'-hydroxybutanimidamid
SMIL CCCC(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-hydroxy-butyramidine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 102.14
Procent renhed 97%