Få mere at vide
N-Hydroxy-4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1-N-OH), TRC
Artikelnummer. 30401482
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30401482 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30401482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9487501MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxy-4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1-N-OH)
CAS 904328-95-6
Molekylær formel C7 H5 F3 N2 O3
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H5F3N2O3/c8-7(9,10)5-3-4(11-13)1-2-6(5)12(14)15/h1-3,11,13H
SMIL ONc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 222.12
Formel vægt 222.0252