Få mere at vide
N-Hydroxy-4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1-N-OH), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy-4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1-N-OH) |
| CAS | 904328-95-6 |
| Molekylær formel | C7 H5 F3 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3N2O3/c8-7(9,10)5-3-4(11-13)1-2-6(5)12(14)15/h1-3,11,13H |
| SMIL | ONc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.12 |
| Formel vægt | 222.0252 |