Få mere at vide
N-Hydroxy-4-aminobiphenyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy-4-aminobiphenyl |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO/c14-13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13-14H |
| Formel vægt | 185.0841 |