Få mere at vide
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzencarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009391
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10009391 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10542652 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10009391 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. JM00487DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306935-19-3
Molekylær formel C12H13N3O2S
Molekylvægt (g/mol) 263.315
MDL nummer MFCD00830779
InChI nøgle QHRPKGPTUYZTBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzenecarboximidamide, 4-2-methylthiazol-4-ylmethoxy benzamidoxime, n'-hydroxy-4-2-methylthiazol-4-yl methoxy benzimidamide, hydroxyimino 4-2-methyl 1,3-thiazol-4-yl methoxy phenyl methylamine, z-n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582192
IUPAC navn N'-hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzencarboximidamid
SMIL CC1=NC(=CS1)COC2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 263.32
Procent renhed 95%