Få mere at vide
N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridincarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738603
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10738603 1 g 1g
10516035 5 g 5g
10617390 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10738603 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01289DA
Kemiske identifikatorer
CAS 690632-33-8
Molekylær formel C7H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 151.169
MDL nummer MFCD06200877
InChI nøgle YIBWTWSINGSDFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine-2-amidoxime, n'-hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide, n'-hydroxy-3-methylpyridine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxy-3-methylpyridine-2-carboximidamide, uqdfgzccscdnso-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-3-methyl-pyridine-2-carboxamidine, 3-methyl-1h-pyridin-2-ylidene-nitrosomethanamine, 3-methyl-1h-pyridin-2-ylidene nitroso methanamine
PubChem CID 6816486
IUPAC navn (3-methyl-lH-pyridin-2-yliden)-nitrosomethanamin
SMIL CC1=CC=CNC1=C(N)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Hydroxy-3-methyl-2-pyridinecarboximidamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%