Få mere at vide
N'-Hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099261
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10099261 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10099261 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01400DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propanimidamide
CAS 301177-50-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H11N5O3
MDL nummer MFCD01313054
Mængde 1 g
Synonym n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanimidamide, ho∼lahkcld^isdfyuuenzejijafp, 1-hydroxyimino-3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propylamine, z-n'-hydroxy-3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propimidamide
InChI nøgle DSFFWFHDJMMTGE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC(=CN1CCC(N)=NO)[N+]([O-])=O
IUPAC navn N'-hydroxy-3-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)propanimidamid
Molekylvægt (g/mol) 213.20
PubChem CID 9555147
Formel vægt 213.2
Procent renhed 97%