Få mere at vide
N'-Hydroxy-2-(trifluormethoxy)benzencarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3076381
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10660475 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10167232 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10660475 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01204DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 63968-84-3
Molekylær formel C8H7F3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 220.15
MDL nummer MFCD07772878
InChI nøgle KGHGHEPVWUOJAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzamidoxime, ho dpmlgbprprprjpjjiqy jhhfhabp, n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzimidamide, hydroxyimino 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-2-trifluoromethoxy, z-n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582829
SMIL NC(=NO)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn N'-hydroxy-2-(trifluormethoxy)benzen-1-carboximidamid
Formel vægt 220.15
Procent renhed 95%