Learn More
N'-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10660475
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Packungsgröße
10660475 1 g Amber Glass Bottle 1g
10167232 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10660475 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01204DA
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 63968-84-3
Molecular Formula C8H7F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 220.15
MDL Number MFCD07772878
InChI Key KGHGHEPVWUOJAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzamidoxime, ho dpmlgbprprprjpjjiqy jhhfhabp, n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzimidamide, hydroxyimino 2-trifluoromethoxy phenyl methylamine, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-2-trifluoromethoxy, z-n'-hydroxy-2-trifluoromethoxy benzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582829
SMILES NC(=NO)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Spezifikation
CAS Min % 95.0
Assay Percent Range 95%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
IUPAC Name N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-carboximidamide
Formula Weight 220.15
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material N'-hydroxy-2-(trifluoromethoxy)benzenecarboximidamide
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.