Få mere at vide
N'-Hydroxy-2-naphthalencarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide |
| CAS | 64893-54-5 |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Molekylær formel | C11H10N2O |
| MDL nummer | MFCD06200876 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | n'-hydroxy-2-naphthalenecarboximidamide, n'-hydroxynaphthalene-2-carboxamidine, z-n'-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide, n'-hydroxy-2-naphthimidamide, hydroxyimino-2-naphthylmethylamine, 2-naphthalenecarboximidamide, n-hydroxy, n'-hydroxy-2-naphthalene carboximidamide |
| InChI nøgle | UHJICFSTOCFOND-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |