Få mere at vide
N-Hydroxy-2-methylpropanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10085062
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10085062 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10045112 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085062 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07460DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35613-84-4
Molekylær formel C4H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 102.14
MDL nummer MFCD03426251,MFCD08705910,MFCD00464225
InChI nøgle JHRDEHLFNLLCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-n'-hydroxyisobutyrimidamide, 1z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, n-hydroxyisobutyrimidamide, n-hydroxy-2-methylpropanimidamide, z-n'-hydroxy-2-methylpropimidamide, n-hydroxyisobutyramidine, z-n'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, isobutyramidoxime 250mg, n/'-hydroxy-2-methylpropanimidamide, propanimidamide, n-hydroxy-2-methyl
PubChem CID 9582835
IUPAC navn N'-hydroxy-2-methylpropanimidamid
SMIL CC(C)C(\N)=N/O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N';-Hydroxy-2-methylpropanimidamide
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 102.14
Procent renhed 97%