Få mere at vide
N-Hydroxy-2,4,6-trimethyl- Benzenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Hydroxy-2,4,6-trimethyl- Benzenamine |
| CAS | 14353-69-6 |
| Molekylær formel | C9H13NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-Mesityl- Hydroxylamine, N-Hydroxy-2,4,6-trimethylbenzenamine, N-(2,4,6-Trimethylphenyl)hydroxylamine, NHydroxy-2,4,6-trimethylaniline, N-Mesitylhydroxylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-6-4-7(2)9(10-11)8(3)5-6/h4-5,10-11H,1-3H3 |
| SMIL | Cc1cc(C)c(NO)c(C)c1 |
| IUPAC navn | N-(2,4,6-trimethylphenyl)hydroxylamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.0997 |