Få mere at vide
N-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamid, 95%
Artikelnummer. 11935671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11935671 1 g Glasflaske 1g
11925671 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11935671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439660010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 42956-75-2 | C5H12N2O | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42956-75-2
Molekylær formel C5H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 116.16
InChI nøgle CVOGFMYWFRFWEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxypivalimidamide, 1z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, n-hydroxypivalamidine, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamide, hydroxydimethylpropanimidamide, z-n'-hydroxypivalimidamide, z-n'-hydroxy-2,2-dimethylpropimidamide
PubChem CID 9582836
IUPAC navn N'-hydroxy-2,2-dimethylpropanimidamid
SMIL CC(C)(C)C(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Hydroxy-2, 2-dimethylpropanimidamide
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 108,6 °C til 113,7 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 116.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver