Få mere at vide
N- Hydro Ranitidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine |
| CAS | 66356-53-4 |
| Molekylær formel | C10 H18 N2 O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[[5-[(dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.33 |
| Formel vægt | 214.114 |