Få mere at vide
n-Hexyltrimethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11312226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312226 5 g 5g
11322226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03576.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3069-19-0 | C9H22O3Si | 206,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3069-19-0
Molekylær formel C9H22O3Si
Molekylvægt (g/mol) 206.36
MDL nummer MFCD00039801
InChI nøgle CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyltrimethoxysilane, silane, hexyltrimethoxy, unii-9aui936hic, hexyl trimethoxy silane, 9aui936hic, hexyl-trimethoxysilane, acmc-209hhw, czwlnmoiemtdjy-uhfffaoysa
PubChem CID 76478
IUPAC navn hexyl(trimethoxy)silan
SMIL CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 202°C to 203°C
Kemisk navn eller materiale n-Hexyltrimethoxysilane
Mængde 5 g
Beilstein 2347551
Flammepunkt 62°C (143°F)
Formel vægt 206.36
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.407
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.92