Få mere at vide
n-Hexyltriethoxysilan, 97%
Artikelnummer. 11369215
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369215 100 g 100g
11359215 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16521.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18166-37-5
Molekylær formel C12H28O3Si
Molekylvægt (g/mol) 248.44
MDL nummer MFCD00087744
InChI nøgle WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
PubChem CID 4437318
IUPAC navn triethoxy(hexyl)silan
SMIL CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Tekniske data
Kogepunkt 115 °C (18 mmHg)
Kemisk navn eller materiale n-Hexyltriethoxysilane
Mængde 100 g
Flammepunkt 95 °C (203 °F)
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.86
Lineær formel CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Formel vægt 248.44
Procent renhed 97%