Få mere at vide
n-hexylfosfonsyre
Artikelnummer. 11389598
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389598 2 g 2g
11399598 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044121.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4721-24-8 | C6H15O3P | 166,157 g/mol
n-hexylphosphonsyre bruges til fremstilling af nanopartikler såsom kvanteprikker, nanometaller og nanokeramik. Det bruges også til belægning af mange materialer, herunder nanopartikler af kondenserede hydrofobe monolag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4721-24-8
Molekylær formel C6H15O3P
Molekylvægt (g/mol) 166.157
MDL nummer MFCD00013961
InChI nøgle GJWAEWLHSDGBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexylphosphonic acid, phosphonic acid, p-hexyl, hexylphosphonicacid, p-hexyl-phosphonic acid, hexylphosphonic acid
PubChem CID 312552
IUPAC navn hexylphosphonsyre
SMIL CCCCCCP(=O)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexylphosphonic acid
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Farve Hvid
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 166.16
Fysisk form Pulver