Få mere at vide
n-Hexylphosphonic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30998863
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30998863 25 g 25g
30998659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30998863 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14449225g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexylphosphonic acid
CAS 4721-24-8
Molekylær formel C6H15O3P
MDL nummer MFCD00013961
Mængde 25 g
SMIL CCCCCCP(O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 166.16
Procent renhed 98%