Få mere at vide
n-Hexyllithium, 2,5 M (33 vægt-%) opløsning i hexan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10369350 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage
10369350 100 mL AcroSeal™ Glasflaske
10115320 800 mL AcroSeal™ Glasflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10369350 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 301651000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21369-64-2 , 110-54-3
Molekylær formel C6H13Li
Molekylvægt (g/mol) 92.11
MDL nummer MFCD00191446
InChI nøgle CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli
PubChem CID 2733163
IUPAC navn lithium;hexan
SMIL [Li+].CCCCC[CH2-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Hexyllithium
Navn note 33 vægtprocent i n-hexan
CAS min % 32.8, 66.8
CAS Max % 33.2, 67.2
Farve Orange til gul
Tæthed 0.6900g/mL
Flammepunkt −26 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel LiCH2CH2CH2CH2CH2CH3
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.69
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion.
Formel vægt 92.11
Procent renhed 32,8 til 33,2% (som HexLi)
Fysisk form Løsning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Hexyllithium, 33 wt.% solution in n-hexane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
  • Pyrofor væske Kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, 5-50% n-hexane, n-Hexyllithium