Få mere at vide
n-hexylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11435203
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435203 500 g 500g
11415203 25 g 25g
11425203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435203 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12821.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 1077-16-3 | C12H18 | 162,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1077-16-3
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.28
MDL nummer MFCD00009526
InChI nøgle LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylhexane, n-hexylbenzene, benzene, hexyl, hexane, 1-phenyl, unii-8e3d1a2bzp, 8e3d1a2bzp, phenylhexane, hexyl-benzen, 1-hexylbenzene, 4-hexylbenzene
PubChem CID 14109
IUPAC navn hexylbenzen
SMIL CCCCCCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexylbenzene
Smeltepunkt -61 °C
Tæthed 0.861
Kogepunkt 226 °C til 227 °C
Flammepunkt 83 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.486
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1904786
Formel vægt 162.28
Procent renhed 98%