Få mere at vide
n-hexylbenzen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexylbenzene |
| Smeltepunkt | -61°C |
| Tæthed | 0.861 |
| Kogepunkt | 226°C to 227°C |
| Flammepunkt | 83°C (181°F) |
| Brydningsindeks | 1.486 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1904786 |
| Formel vægt | 162.28 |
| Vis mere |