Få mere at vide
n-Hexyl methacrylat, 97%, stik. med 100 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11302507
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302507 25 g 25g
11312507 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11569.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-09-6 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-09-6
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD00015283
InChI nøgle LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
PubChem CID 8872
IUPAC navn hexyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexyl methacrylate
Navn note stabiliseret med 100 ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt -57 °C
Tæthed 0.885
Kogepunkt 204 °C
Flammepunkt 80 °C (176 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.431
Mængde 25 g
Beilstein 1754703
Formel vægt 170.25
Procent renhed 97%