Få mere at vide
n-Hexyl-d13 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexanol-D13 |
| CAS | 204244-84-8 |
| Molekylær formel | C6 D13 H O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 1-Hexan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13-ol (9 CI), 1-Hexanol-d13, n-Hexyl-d13 alcohol, 1-Hexanol-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d13 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecadeuteriohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.2549 |
| Formel vægt | 115.1861 g/mol |
| Vis mere |