Få mere at vide
n-Hexylacetat, 99%
Artikelnummer. 11372476
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372476 1000 mL 1 L
11362476 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06342.AU
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-92-7 | C8H16O2 | 144,214 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
n-hexylacetat udviser antimikrobiel aktivitet og kan bruges til at forbedre sikkerheden af minimalt forarbejdede frugter. Det er en frugtagtig lugtende væske, der bruges som smagsstof eller i parfume. Det er et grønt blad, der er flygtigt fra kål Brassica oleracea var. capitata L. Det bruges som blødgører.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, ether. Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-92-7
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.214
MDL nummer MFCD00009524
InChI nøgle AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
PubChem CID 8908
ChEBI CHEBI:87510
IUPAC navn hexylacetat
SMIL CCCCCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Hexyl acetate
Smeltepunkt -80°C
Tæthed 0.873
Kogepunkt 167°C to 169°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Lineær formel CH3CO2(CH2)5CH3
Brydningsindeks 1.409
Mængde 1000 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 1747138
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99%