Få mere at vide
n-Hexyl-5,5,6,6,6-d5 Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Hexanol-5,5,6,6,6-D5 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1D3,2D2 |
| Formel vægt | 107.14 |