Få mere at vide
n-Hexatriacontane-d74, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexatriacontane-d74 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2,36D2 |
| Formel vægt | 581.044 |