missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
n-Hexatriacontane-d74, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Hexatriacontane-d74 |
| CAS | 16416-34-5 |
| Molekylær formel | C36 D74 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C36H74/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2,36D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,23,23,24,24,25,25,26,26,27,27,28,28,29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,36-tetraheptacontadeuteriohexatriacontane |
| Molekylvægt (g/mol) | 581.43 |
| Formel vægt | 581.044 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?